Learn More
Fluorure de gadolinium(III) anhydre, Reacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331029 10 g 10g
11321029 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11331029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011293.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13765-26-9 | F3Gd | 214.25 g/mol
Gadolinium(III) fluoride, anhydrous is employed in the synthesis of non-oxide glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-26-9
Formule moléculaire F3Gd
Poids moléculaire (g/mol) 214.25
Numéro MDL MFCD00016113
Clé InChI TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC gadolinium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) fluoride
Point de fusion 1231°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 7.1 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214.25
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton