Learn More
Nitrate de gadolinium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397647 25 g 25g
11387647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11397647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012917.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94219-55-3 | GdN3O9 | 343.26 g/mol
It is applied as an oxidizing agent and the precursor material in the preparation of gadolinium compounds. It is extensively employed in the production of specialized glasses and ceramics. It is also employed in heavy water nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94219-55-3
Formule moléculaire GdN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 343.26
Numéro MDL MFCD00011023
Clé InChI MWFSXYMZCVAQCC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC gadolinium(3+) trinitrate
SMILES [Gd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 92°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 2.406 g/mL
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,4326
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 343.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%