Learn More
Oxyde de gallium(III), Puratronique™, 99,999 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396168 25 g 25g
11376168 5 g 5g
11306178 100 g 100g
11386168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11396168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011151.14
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisée pour déposer sous vide.
Gallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example, in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12024-21-4
Formule moléculaire Ga2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.44
Numéro MDL MFCD00011020
Clé InChI AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) oxide
Point de fusion 1900°C
Forme physique Poudre de maille -50
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.92
Gravité spécifique 6.44
Densité 6.44
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water
Poids de la formule 187.44
Pourcentage de pureté 99.999%