Learn More
gamma-bisabolène (mélange d’isomères) (grade technique), TRC
Code produit 30138232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138232 500 mg 500mg
30135864 1 g 1g
30011335 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB399795500MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-62-5
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.35
Synonyme 2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidene)-2-heptene, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexen-1-ylidene)-1-methylcyclohexene
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(6-méthylhept-5-en-2-ylidène)cyclohxène
SMILES CC1=CC/C(CC1)=C(C)/CC/C=C(C)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3
Poids de la formule 204.1878