Description
GAT3 Polyclonal specifically detects GAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | GAT3 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gène | GABA Transporter 3, GABT3, GAT-3, GAT3sodium- and chloride-dependent GABA transporter 3, GAT4, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 11, Solute carrier family 6 member 11 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GAT3 fragment. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?