Learn More
STEMCELL Technologies Gatifloxacin
Code produit 17110122
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17110122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17110122 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 72752
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibiotic; Inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV
  • Gatifloxacin is a fluoroquinolone antibiotic which inhibits bacterial DNA gyrase (IC50 = 0.109 μg/ml) and topoisomerase IV (IC50 = 13.8 μg/ml; Takei et al.) It is much less effective against HeLa cell topoisomerase II (IC50 = 265 μg/ml; Takei et al.)
  • Promotes self-renewal in cultured human and mouse embryonic stem cells (Desbordes et al.)
Spécification
CAS 112811-59-3
Synonyme AM 1155; BMS 206584-01; PD 135432
Quantité 1 g
Formule moléculaire C19H22FN3O4
Pureté ≥98%