Learn More
GB 23200.121-2021 Mélange de pesticides 7 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313961 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30313961 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000727AL
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino
CAS 150824-47-8, 10369-83-2, 135410-20-7, 865318-97-4, 834-12-8, 1912-24-9
Noms d’analytes ou de composants (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (E)-Nitenpyram 50 μg/mL∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate 50 μg/mL∣Acetamiprid 50 μg/mL∣Ametoctradin 50 μg/mL∣Ametryn 50 μg/mL∣Atrazine 50 μg/mL∣Bupirimate 50 μg/mL∣Butralin 50 μg/mL∣Clothianidin 50 μg/mL∣Cyanazine 50 μg/mL∣Cyprodinil 50 μg/mL∣Diclobutrazol 50 μg/mL∣Dinotefuran 50 μg/mL∣Fipronil Sulfide 50 μg/mL∣Flurtamone 50 μg/mL∣Imidacloprid 50 μg/mL∣Imidaclothiz 50 μg/mL∣Metribuzin 50 μg/mL∣Pendimethalin 50 μg/mL∣Prometryn 50 μg/mL∣Pyraoxystrobin 50 μg/mL∣Pyrimethanil 50 μg/mL∣Simazine 50 μg/mL∣Simetryn 50 μg/mL∣Spinosyn A 50 μg/mL∣Spinosyn D 50 μg/mL∣tau-Fluvalinate 50 μg/mL∣Terbuthylazine 50 μg/mL∣Thiabendazole 50 μg/mL∣Thifluzamide 50 μg/mL∣Triflumizole-amino 50 μg/mL