Learn More
GB/T 21312-2007 14 Quinolones 20 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.5 mL
Conditionnement:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322998 1.5 mL 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30322998 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000757ME
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
CAS 28657-80-9, 85721-33-1, 112398-08-0, 74011-58-8, 93106-60-6, 42835-25-6
Noms d’analytes ou de composants Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cinoxacin 20 μg/mL∣Ciprofloxacin 20 μg/mL∣Danofloxacin 20 μg/mL∣Enoxacin 20 μg/mL∣Enrofloxacin 20 μg/mL∣Flumequine 20 μg/mL∣Lomefloxacin hydrochloride 20 μg/mL∣Nalidixic acid 20 μg/mL∣Norfloxacin 20 μg/mL∣Ofloxacin 20 μg/mL∣Oxolinic acid 20 μg/mL∣Pefloxacin 20 μg/mL∣Pipemidic acid 20 μg/mL∣Sarafloxacin hydrochloride 20 μg/mL