Learn More
Biodesign™ Feuille de protection de gel GelFile
Code produit 12816512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de gel:
11,5 x 18 cm
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de gel Conditionnement
12816512 11,5 x 18 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12816512 Fournisseur Biodesign™ Code fournisseur G307
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
  • Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
  • Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
  • Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
  • Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
  • Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
  • Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
  • Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Dimensions de gel 11,5 x 18 cm
Quantité 20 pages (conserve 80 gels)
Type de produit Feuilles de protection pour gel