Learn More
Biodesign™ Feuille de protection de gel GelFile
Description
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
- Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
- Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
- Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
- Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
- Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
- Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
- Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Spécification
| Dimensions de gel | 18 x 25,5 cm |
| Quantité | 40 pages (conserve 160 gels) |
| Type de produit | Feuilles de protection pour gel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?