Learn More
Biodesign™ Système de stockage de gel en classeur GelFile, et 20 feuilles de protection de gel, 4 gels par feuille pour des gels jusqu’à 115 mm x 180 mm de BioDesign
Description
Stocke, organise et expose des gels d’agarose et de polyacrylamide séchés
- Chaque classeur BioDesign GelFile™ contient de solides pages en vinyle transparent avec des pochettes et des fonds blancs
- Les pages sont chimiquement neutres et il est garanti qu’elles n’altéreront pas vos gels séchés ou ne jauniront pas pendant DIX ans
- Les gels séchés sont conservés à plat pour un stockage à long terme sans ridage
- Protège les gels de l’humidité, des déversements accidentels et des dommages possibles
- Le fond blanc permet une comparaison optimale entre les gels
- Chaque classeur GelFile™ BioDesign peut contenir jusqu’à 20 à 25 pages
- Un porte-étiquette transparent sur la tranche vous permet de personnaliser chaque classeur
Spécification
Spécification
| Dimensions de gel | 11.5 x 18 cm |
| Quantité | 1 classeur, 20 feuilles de protection pour gel |
| Type de produit | Système de stockage de gel, classeur de stockage de gel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?