Learn More
STEMCELL Technologies Geldanamycin
Description
- Geldanamycin is a benzoquinone ansamycin antibiotic that selectively inhibits heat shock protein 90 (Hsp90) (Schulte et al.; Whitesell et al.) It inhibits the ATPase activity of Hsp90 by binding with high affinity to the N-terminal ATP-binding site (Kd = 1.2 μM; Roe et al.) Geldanamycin also binds to the glucose-regulated protein GRP94, an endoplasmic reticulum protein with homology to Hsp90
- This interaction destabilizes its complex with p185-ERBB2 leading to degradation of ERBB2 protein, which is overexpressed in aggressive breast cancers (Chavany et al.; Castagnola et al.)
- Inhibits growth of 60 human tumor cell lines (Supko et al.)
- Regulates innate immune response as demonstrated by inhibition of inflammasome activity in a mouse gout model (Mayor et al.)
- Inhibits replication of HSV-1 and HSV-2 (Li et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 30562-34-6 |
| Synonyme | NSC 122750 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C29H40N2O9 |
| Pureté | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?