Learn More
Melford Geldanamycin
Product Code. p-200087137
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1mg
500µg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30018302
missing translation for 'mfr': Melford G400400.0005
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Geldanamycin is a naturally occurring antibiotic derived from the bacterium Streptomyces hygroscopicus.
Geldanamycin is a naturally occurring antibiotic derived from the bacterium Streptomyces hygroscopicus. It has gained significance due to its role as an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90), a molecular chaperone involved in protein folding and stabilization.
Geldanamycin is often used as a research tool to study cellular processes that are dependent on Hsp90. By inhibiting Hsp90, geldanamycin affects the stability and function of various client proteins associated with cell signaling, growth, and survival.
Researchers use geldanamycin to investigate the role of Hsp90 in the context of cancer, as many oncoproteins require Hsp90 for proper folding and stability.
Specifica
Chemical Name or Material Geldanamycin
CAS 30562-34-6
Quantity 500 μg
Molecular Formula C29H40N2O9
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato