Learn More
Melford Gentamicin Sulfate
Product Code. p-200087139
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
10g
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018300
Marke: Melford G380005.0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gentamicin Sulfate is an aminoglycoside antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the bacterial ribosome.
Gentamicin Sulfate is an aminoglycoside antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the bacterial ribosome. This interference disrupts the translation process, leading to the production of faulty proteins and ultimately causing bacterial cell death.
It is frequently used as a selective agent in culture media to isolate bacteria that are sensitive to this antibiotic. Its inclusion in culture medium allows for the specific growth of bacteria lacking resistance to gentamicin.
Spezifikation
Chemical Name or Material Gentamicin Sulfate
CAS 1405-41-0
Quantity 5 g
Molecular Formula C21H43N5O7-H2SO4
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt