Learn More
GFAP Antibody (rGFAP/8685), R&D Systems™
Code produit 18603034 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603034 20 μg 20µg
18623175 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603034 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32383420ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GFAP Monoclonal antibody specifically detects GFAP in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GFAP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rGFAP/8685
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 0.25-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène ALXDRD, FLJ45472, GFAP, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa150-350) of human GFAP protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Astrocyte Markers, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Inflammation, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2670
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Contenu et stockage Store at 4°C.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ