Learn More
R&D Systems™ GFP Comp-Bead Particles
Code produit 18321786 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18321786 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18321786 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP300503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.06€
    325.50€ / 1mL
    Save 73.56€
    18% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. The GFP Compensation Beads serve as an easy-to-use single color compensation control in multicolor flow cytometry. The surface of the particle is labeled with GFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Conservateur 0.02% Sodium Azide
Quantité 1 ml
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Gamme de produits Novus