Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre quantitatif à filtrage rapide sans cendres de qualité 11
Tous les produits Fisherbrand Electrochemistry ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Teneur en cendres : 0,007 % |
| Type de filtre | Sans cendres |
| Format | Disque plié |
| Matériau | Linters de coton |
| Particle Retention | 12 à 15 μm |
| Porosité | 12 à 15 μm |
| Vitesse de filtration | 10 s |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les précipités grossiers et volumineux comme le fer, l’aluminium et l’hydroxyde de chrome, la détermination du Si dans l’acier et l’analyse de la fonte brute |
| Qualité | 11 |
| Quantité | 100/boîte |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?