Learn More
Hellma™ Special Optical Glass 100-OS Macro Cell Cuvettes
Click to view available options
Capacity (Metric):
14 mL
17.5 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
Beskrivning
- Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 to 2500nm
- For photometry and colorimetry measurements
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Macro Cell |
| Capacity (Metric) | 14 mL |
| Material | Optical Glass |
| Width (Metric) Interior | 9.5mm |
| Quantity | 2 Pack |
| Path Length | 40 mm |
| Wavelength Range | 320 to 2500 nm |
| Height (Metric) | 42.5 mm |
| For Use With (Equipment) | Spectrophotometer |
| Width (Metric) | 12.5 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering