Learn More
Duran™ Flacons de culture en verre
Marque:  Duran™ 214211706
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15281739
  • 123.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
11-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Specifications
50 mL
Preparation of cultures in nutrient media.
10Pack
40mm
18mm
Glass
Culture Bottle
107mm
Videos