missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Flacon de culture en verre

En verre borosilicaté.

Marque:  Duran™ 215014307

Informations supplémentaires : Poids : 1.44000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15281759

  • 226.00€ / 10 pièces


Expédition estimée
30-09-2019
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

Plat
450 ml
Préparation de cultures en milieu nutritif
117 mm
Verre
Fernbach, bulbous
Vidéos
Documents