Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals
Artikelnummer. 15389796
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Thread Size:
13-425 to 15-425
13-425 to 20-400
15-425 to 20-400
18-400 to 20-400
20-400 to 20-400
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15389796
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 7472051315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Application) To connect standard rotary evaporator traps to vials
Includes PTFE seals
Thread Size 13-425 to 15-425
Material Nylon
Product Type Connector
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.