Learn More
Duran™ Glass Rolled Flange Bottles
Marque:  Duran™ 214612403
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15281749
  • 110.00€ / 10 pièces
Expédition estimée
03-07-2019
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
100 mL
Preparation of cultures in nutrient media.
10Pack
45mm
17mm
Glass
Rolled Flange Bottle
135mm
Vidéos