Description
Glut1 Monoclonal specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | Glut1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rGLUT1/2476 |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Recombinant fragment of human Glut1 protein (around aa 203-305) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P11166) |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?