Learn More
Acide glutamique (acide L-glutamique), LoGiCal
Description
Acide glutamique (acide L-glutamique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamic acid |
| CAS | 56-86-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Glutamic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7 CI,8 CI), (+)-L-Glutamic acid, (2 S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2 S)-2-aminopentanedioïque |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?