Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (GST13) - VHH, Novus Biologicals™
Code produit 18604926 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604926 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604926 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP312166
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Llama Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Glutathione S-Transferase/GST
Applications Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone GST13
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL
Formule 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol
Espèces hôtes Llama
Immunogène Glutathione S-Transferase/GST
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles E. coli
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified