Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (SR3947), R&D Systems™
Code produit 30041768 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041768 50 μL 50µL
30041539 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30041768 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32773450ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Glutathione S-Transferase/GST
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR3947
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Glutathione S-Transferase/GST (Uniprot #: P09211)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG