Learn More
Glycyl-DL-phénylalanine, TRC
Code produit 30179560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179560 500 mg 500mg
30179364 5 g 5g
30179262 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG115330500MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3321-03-7
Formule moléculaire C11H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Synonyme (2S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoic Acid, (2S)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate;(S)-2-(2-Aminoacetamido)-3-phenylpropanoicacid;43: PN: US20130123467 SEQID: 48 claimed protein, 7: PN: WO2014063098 TABLE: 5 claimed protein, 85: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, Glycylphenylalanine, N-Glycyl-L-phenylalanine, N-Glycylphenylalanine, NSC 88881;
Nom IUPAC (2S)-2-[(2-aminoacétyl)aminés]-3-acide phénylpropanoïque
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycyl-DL-phenylalanine
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 222.1004
Conditions d’expédition Température ambiante