Learn More
Invitrogen™ GNE Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1R67)
Description
GNE Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
GNE is a bifunctional enzyme that initiates and regulates the biosynthesis of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), a precursor of sialic acids. It is a rate-limiting enzyme in the sialic acid biosynthetic pathway. Sialic acid modification of cell surface molecules is crucial for their function in many biologic processes, including cell adhesion and signal transduction. Differential sialylation of cell surface molecules is also implicated in the tumorigenicity and metastatic behavior of malignant cells.
Spécification
Spécification
| Antigène | GNE |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1R67 |
| Concentration | 0.6 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | GNE |
| Numéro d’ordre du gène | Q9Y223 |
| Alias de gène | 2310066H07Rik; bifunctional UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; DMRV; GLCNE; glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; GNE; IBM2; ManAc kinase; N-acetylmannosamine kinase; N-acylmannosamine kinase; NM; Uae1; UDP-GlcNAc-2-epimerase; UDP-GlcNAc-2-epimerase/ManAc kinase; UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase (hydrolyzing); UDP-N-acetylglucosamine 2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; UDP-N-acetylglucosamine-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase; Uridine diphosphate-N-acetylglucosamine-2-epimerase |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?