Learn More
R&D Systems™ Go 6983
Code produit 18074512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18074512 1 mg 1mg
18044222 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18074512 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2285/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.44€
    174.30€ / 1mg
    Save 20.14€
    10% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Broad spectrum PKC inhibitor
Broad spectrum protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 values are 7, 7, 6, 10, 60 and 20000 nM for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ, PKCζ and PKCμ respectively). Displays cardioprotective properties; reduces polymorphonuclear leukocyte adherence and infiltration following myocardial ischemia/reperfusion injury. Optimizes naïve human pluripotent stem cell growth and viability following naïve cell derivation from primed ESCs and iPSCs using naïve human stem cell medium (NHSM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133053-19-7
Formule moléculaire C26H26N4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Go 6983
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 442.51
Pureté >98%
Poids moléculaire 442.519