missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Canine IgM Heavy Chain Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Goat Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NB7318B

427.75 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.


Produktkode 30228465

  • 541.00€ / 1mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

IgM Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

IgM Heavy Chain
Polyclonal
PBS
Goat
Immunogen affinity purified
RUO
Secondary
Canine
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Biotin
Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Dog IgM
1 mL
B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
3507
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.