Learn More
Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18601728 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601728 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18601728 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP262585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.65€
    229.95€ / 1mg
    Save 32.70€
    12% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000
Formule 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Espèces hôtes Goat
Immunogène Goat F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG whole molecule in goat.
Méthode de purification Multi-step
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus