Learn More
Lingot d’or, Dia. X L : 3,175 x 6,35 mm (0,125 x 0,25 po), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444755 5 Pc. 5 pièces
11410320 1 Pc. 1 pièce
11420320 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15444755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013394.KJ
 Article restreint
Estimated Shipment: 28-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : Env. .0.97 g/pastille
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored slug
Densité 19.32g/cm3 at 20°C
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Pastille, diamètre X L : 3,175 x 6,35 mm (0,125 x 0,25 po)
Informations sur la solubilité Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid.