Learn More
Gosselin™ Square HDPE Graduated 2 L Bottles
Click to view available options
Color:
Natural
Translucent
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Closure Type:
Double Screw Cap
Double Screw Cap, Attached
Screw Cap with Wad
Single Screw Cap
Tamper-evident Screw Cap with Wad
Closure Color:
Blue
Red
White
Unit Size:
Pack of 50
Description
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Color | Natural |
| Description | Square |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 58 mm |
| Includes | Natural Seal |
| Material | HDPE |
| Length (Metric) | 109mm |
| No. per Pack | 50/Carton |
| Sterility | Sterile |
| Width (Metric) | 96mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering