Learn More
Gosselin™ Sachet en plastique refermable Gosselin™, double poche
Code produit 12377507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
12377507 Polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12377507 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur SP202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.86€
    117.48€ / Pack of 1000
    Save 639.38€
    84% Off
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Sachets refermables en polyéthylène avec système de fermeture rapide.
  • Sachets refermables en polyéthylène
  • Système de fermeture rapide
  • Double poche
  • Transport
  • Non stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Double poche
Matériau Polyéthylène
Nbre par carton 4000/boîte
Hauteur (métrique) 170 mm
Largeur (métrique) 125 mm