missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GPD1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
25µg
Beschreibung
- Sequence: MASKKVCIVGSGNWGSAIAKIVGGNAAQLAQFDPRVTMWVFEEDIGGKKLTEIINTQHENVKYLPGHKLPPNVVAVPDVVQAAEDADILIFVVPHQFIGKICDQLKGHLKANATGISLIKGVDEGPNGLKLISEVIGERLGIPMSVLMGANIASEVADEKFCETTIGCKDPAQGQLLKELMQTPNFRITVVQEVDTVEICGTLKNVVAVGAGFCDGLGFGDNTKAAVIRLGLMEMIAFAKLFCSGPVSSATFLESCGVADLITTCYGGRNRKVAEAFARTGKSIEQLEKELLNGQKLQGPETARELYSILQHKGLVDKFPLFMAVYKVCYEGQPVGEFIHCLQNHPEHM
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | AAH32234 |
| Gene ID (Entrez) | 2819 |
| Name | glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble) |
| Preparation Method | Wheat germ expression system |
| Quality Control Testing | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantity | 10 μg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | FLJ26652 |
| Gene Symbol | GPD1 |
| Species | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur