Learn More
GPIHBP1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18603282 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603282 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603282 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297041PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
GPIHBP1 Polyclonal specifically detects GPIHBP1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GPIHBP1
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein1, glycosylphosphatidylinositol-anchored high density lipoprotein-binding protein1, GPI anchored high density lipoprotein binding protein 1, GPI-anchored HDL-binding protein 1, GPI-HBP1LOC338328, HBP1, High density lipoprotein-binding protein 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GPIHBP1 (Accession#: AAH63857.1; Met1-Ser160)
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 338328
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG