Description
GPR4 Polyclonal antibody specifically detects GPR4 in Human, Porcine, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | GPR4 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 15 μg/mL |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | G protein-coupled receptor 4, GPR19, G-protein coupled receptor 19, G-protein coupled receptor 4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR4. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?