Learn More
GPRIN1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18621156 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621156 50 μg 50µL
18613476 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621156 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29920850ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
GPRIN1 Polyclonal specifically detects GPRIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GPRIN1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:4000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène G protein regulated inducer of neurite outgrowth 1, GRIN1KIAA1893G protein-regulated inducer of neurite outgrowth 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GPRIN1.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 114787
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG