Learn More
Chlorhydrate de granisétron, LoGiCal
Code produit 30459282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459282 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30459282 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0398.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Noms d’analytes ou de composants Granisetron Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H24 N4 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Granisetron Hydrochloride, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo-, 1H-Indazole-3-carboxamide, 1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-, monohydrochloride (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., BRL 43694A, Granisetron hydrochloride, Kytril
Formule InChI InChI=1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
Nom IUPAC 1-méthyl-N-[(1S,5R)-9-méthyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazole-3-carboxamide;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 348.87
Quantité 10 mg
Poids de la formule 348,1717 g/mol