Learn More
Beschreibung
Ensure reliable connections for Thermo Scientific™ gas chromatography instruments with these Thermo Scientific™ 100% Graphite Ferrules for Thermo Scientific Instruments.
- Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
- Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
- Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
- Helps improve reproducibility and sample integrity
- Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Ferrule |
| À utiliser avec | 0.1 to 0.32mm GC Column |
| Matériau | Graphite |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?