Learn More
R&D Systems™ Growth Hormone Antibody Pair [HRP]
Code produit 18611811 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611811 5 plaques 5 pièces
18257626 15 plaques 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611811 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP2794205Plates
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 2.81 pg/mL
Sensibilité du dosage 2.81-180 pg/mL
Doser Sandwich ELISA
Conjugué HRP
Gamme de produits Novus
Type de produit Antibody Pairs
Spécificité This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Espèces cibles Human
À utiliser avec (application) ELISA sandwich
Alias de gène GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N
Identification génétique (Entrez) 2688
Symbole de gène(s) GH1
Espèces hôtes Souris
Contenus des kits
  • Standard: Each vial contains 24 ng of recombinant Human Growth Hormone.
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-Human Growth Hormone monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human Growth Hormone monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Quantité 5 plaques
    État réglementaire RUO
    Disciplines de recherche Biologically Active Proteins
    Conditions de stockage Storage is content dependent.
    Cible Growth Hormone
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 180 pg/mL is recommended.