Learn More
R&D Systems™ GS 39783
Code produit 30001313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001313 10 mg 10mg
18034722 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001313 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2001/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.84€
    195.30€ / 10mg
    Save 21.54€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of GABAB receptors
Positive allosteric modulator of GABAB receptor function. Potentiates the effects of GABA on [35S]GTPγS binding at recombinant and native GABAB receptors (EC50 values are 2.1 and 3.1μM respectively). Decreases cocaine self-administration, blocks the rewarding properties of nicotine and produces anxiolytic-like activity without the side effects associated with baclofen or benzodiazepines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39069-52-8
Formule moléculaire C15H23N5O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau GS 39783
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 337.44
Pureté >98%
Poids moléculaire 337.442