Learn More
R&D Systems™ GSK 269962
Code produit 18076022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18076022 50 mg 50mg
18045732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18076022 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4009/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ROCK inhibitor
Potent Rho kinase (ROCK) inhibitor (IC50 values are 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively). Displays greater than 30-fold selectivity for ROCK against a panel of serine/threonine kinases. Induces vasorelaxation in preconstricted rat aorta (IC50 = 35 nM); lowers blood pressure in a rat model of hypertension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850664-21-0
Formule moléculaire C29H30N8O5
Spécification
Nom chimique ou matériau GSK 269962
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 570.6
Pureté >99%
Poids moléculaire 570.61