Learn More
R&D Systems™ GSK2578215A
Code produit 18747246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18747246 25 mg 25mg
18065002 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18747246 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4629/25
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, selective LRRK2 inhibitor; brain penetrant
GSK2578215A is a potent LRRK2 inhibitor (IC50 values are 8.9 and 10.1 nM for LRRK2[G2019S] mutant and wild-type LRRK2 respectively). Displays selectivity for LRRK2 over a panel of 460 other kinases. Blocks Ser910 and Ser935 phosphorylation in vitro and in peripheral tissues in vivo. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2-Fluoro-4-pyridinyl)-2-(phenylmethoxy)-N-3-pyridinylbenzamide
CAS 1285515-21-0
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C24H18FN3O2
Poids de la formule Observed MW: 399.42