Learn More
GSTA4 Antibody (SR1360), R&D Systems™
Code produit 18602644 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602644 100 μg 100µL
18674494 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602644 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322646100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GSTA4 Monoclonal specifically detects GSTA4 in Human∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GSTA4
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1360
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène DKFZp686D21185, EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A4, glutathione S-aralkyltransferase A4, glutathione S-aryltransferase A4, glutathione S-transferase A4, Glutathione S-transferase A4-4, glutathione S-transferase alpha 4, glutathione transferase A4-4, GST class-alpha member 4, GSTA4-4, GTA4, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human GSTA4 (Uniprot #: O15217)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2941
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG