Learn More
Guaïfénésine, LoGiCal
Code produit 30460007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460007 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30460007 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0354.00
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Guaifenesin
CAS 93-14-1
Noms d’analytes ou de composants Guaifenesin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H14 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methoxypropanediol, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), Giafen, Glycerol alpha-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol alpha-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol alpha-guaiacyl ether, alpha-Glyceryl guaiacol ether, alpha-Glyceryl guaiacolate ether
Formule InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CO
Nom IUPAC 3-(2-Méthoxyphénoxy)propane-1,2-diol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Quantité 10 mg
Poids de la formule 198,0892 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.