Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Salt Brine Plain Form Hydrometers
Product Code. 17460274 Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Type:
Hydrometer (% by Saturation)
Hydrometer (% by Weight)
Specific Gravity Range:
0 to 100%
0 to 26.5%
Accuracy:
±0.5%
±1%
Increments:
0.5%
1%
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17460274
missing translation for 'mfr': H-B Instrument™ B618090100
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Choose from two plain form models with ranges from 0 to 100% or 0 to 26.5% to measure sodium chloride saturation of salt brines
  • Lead-free ballast and glass
  • Individually serialized
  • Temperature standardization: 60°F (15°C)
Ordreinfo
Should you require an individual Hydrometer Calibration Report, factory calibrated hydrometers or custom calibration services are available.
Certificeringer
Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Hand inspected by U.S. quality team.
Tekniske data
Type Hydrometer (% by Weight)
Accuracy ±0.5%
Increments 0.5%
Certifications/Compliance Traceable to NIST
Length (Metric) 300 mm
Content And Storage Salt Brine hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
For Use With (Application) Used in various industries including food, fishing, and transportation.
Specific Gravity Range 0 to 26.5%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.