Learn More
H2L5186303, R&D Systems™
Code produit 30001636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001636 50 mg 50mg
30001621 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001636 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4878/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective LPA2 receptor antagonist
Potent and selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 1230 and 27354 nM for LPA2, LPA3 and LPA1 receptors respectively, in a LPA-elicited calcium mobilization assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139262-76-3
Formule moléculaire C26H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 488.452
Clé InChI HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
Synonyme z,z-4,4'-1,3-phenylenebis oxy-4,1-phenyleneimino bis 4-oxo-2-butenoic acid, 2z-3-4-3-4-2z-3-carboxyprop-2-enamido phenoxy phenoxy phenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 90488981
Nom IUPAC (Z)-4-[4-[3-[4-[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]phenoxy]phenoxy]anilino]-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)NC(=O)C=CC(=O)O)OC3=CC=C(C=C3)NC(=O)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau H2L5186303
Quantité 50 mg
Poids de la formule 488.45
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris