Learn More
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans HCl à 5 %, VHG™
Code produit 30003104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003104 100 mL 100mL
30003032 250 mL 250mL
17984266 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30003104 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTHFH100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans HCl à 5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
CAS 7440-58-6
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Hafnium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Hf
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hf
Formule InChI InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
Nom IUPAC hafnium
Solvent or Matrix Diluer HCl
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Quantité 100 mL
Poids de la formule 179,947 g/mol