Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H300)
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30274726 Sfoglia Tutto Halyard Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (L x W):
101 x 101 cm (40 x 40 in.)
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 300
Pack of 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (L x W) unitSize
30274726 60 x 60 cm (24 x 24 in.) Pack of 500
30274692 76 x 76 cm (30 x 30 in.) Pack of 300
30274731 91 x 91 cm (36 x 36 in.) Pack of 300
30274752 101 x 101 cm (40 x 40 in.) Pack of 250
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 in.) Pack of 100
30274765 121 x 121 cm (48 x 48 in.) Pack of 100
30274664 137 x 137 cm (54 x 54 in.) Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274726 Fornitore O&M N. del fornitore 10824
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
  • Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
  • POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
  • Pre-vacuum steam sterilant penetration
  • Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
  • Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
  • Instructions for Use that meet FDA guidelines
  • Class 1 flammability rating
  • Low linting
  • Made in the USA
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Meets NFPA Class 1
Color Blue
For Use With (Equipment) Basin sets, instrument sets, procedure trays and large linen packs (6 to 9 lb.)
Material SMS Fabric (H300)
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 60 x 60 cm (24 x 24 in.)
Length (English) 24 in.
Width (English) 24 in.
Product Type Sterilization Wrap
Length (Metric) 60 cm
Width (Metric) 60 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.